Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC48472-1G
PC48472-250MG
APOSPC48472-1GEA
0
EUR
APOSPC48472-1G
APOSPC48472-250MG
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate, tech
Methyl 6-amino-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula:
C₈H₇FN₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD28397885 Número CAS: 1805398-57-5 |