Print…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC48465-1G PC48465-250MG PC48465-5G
APOSPC48465-1GEA 206 EUR
APOSPC48465-1G APOSPC48465-250MG APOSPC48465-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24848703
Número CAS: 1449008-28-9