Print…
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2-Bromo-4-fluorocoumaran-3-one
PC48462-1G PC48462-250MG
APOSPC48462-1GEA 713 EUR
APOSPC48462-1G APOSPC48462-250MG
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fórmula: C₈H₄BrFO₂
Peso Molecular: 231.019 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28096620
Número CAS: 1823346-06-0