Print…
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48458-1G PC48458-250MG
APOSPC48458-1GEA 290 EUR
APOSPC48458-1G APOSPC48458-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
5-Bromo-4-fluoro-2-methylphenol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28096618
Número CAS: 1701766-35-9