Print…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 313 EUR
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.454 g/mol
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26958726
Número CAS: 1696224-75-5