Print…
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48448-5G PC48448-250MG PC48448-1G
APOSPC48448-5GEA 0 EUR
APOSPC48448-5G APOSPC48448-250MG APOSPC48448-1G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl) borate
Fórmula: C₉H₆BF₁₅O₃
Ponto de ebulição: 110 °C (220 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22124053
Número CAS: 2003-04-5