Print…
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl)boron, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)borane, Tris(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobut-1-yl) borate
PC48447-5G PC48447-1G
APOSPC48447-5GEA 607 EUR
APOSPC48447-5G APOSPC48447-1G
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Tris(1H,1H-heptafluorobutyl) borate
Fórmula: C₁₂H₆BF₂₁O₃
Ponto de ebulição: 137 °C (200 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22124054
Número CAS: 755-53-3