Print…
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48444-1G PC48444-5G PC48444-25G
APOSPC48444-1GEA 0 EUR
APOSPC48444-1G APOSPC48444-5G APOSPC48444-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
2,4,6-Trifluorobenzyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28096613
Número CAS: 1820739-95-4
UN: 1993
ADR: 3,III