Print…
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48441-250MG PC48441-5G
APOSPC48441-250MGEA 87 EUR
APOSPC48441-250MG APOSPC48441-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23713162
Número CAS: 1428234-67-6