Print…
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Acetamido-2-fluoronitrobenzene, 5-(Acetylamino)-2-fluoronitrobenzene, N-(4-Fluoro-3-nitrophenyl)acetamide
PC48425-1G PC48425-5G
APOSPC48425-1GEA 48 EUR
APOSPC48425-1G APOSPC48425-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide 98%
4'-Fluoro-3'-nitroacetanilide
Fórmula: C₈H₇FN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00585083
Número CAS: 351-32-6