Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48423-1G PC48423-5G PC48423-25G
APOSPC48423-1GEA 0 EUR
APOSPC48423-1G APOSPC48423-5G APOSPC48423-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₇H₃F₄NO₃
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00042300
Número CAS: 124170-06-5