Print…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC48422-1G PC48422-250MG PC48422-5G
APOSPC48422-1GEA 509 EUR
APOSPC48422-1G APOSPC48422-250MG APOSPC48422-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Ponto de Fusão: 128…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16999150
Número CAS: 1243459-56-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III