Print…
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxy-2-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 4-(Methoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)anisole
PC48410-1G PC48410-5G PC48410-25G
APOSPC48410-1GEA 29 EUR
APOSPC48410-1G APOSPC48410-5G APOSPC48410-25G
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso Molecular: 234.172 g/mol
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204092
Número CAS: 773875-67-5