Print…
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Trifluoro-5-vinylbenzene, 5-Ethenyl-1,2,3-trifluorobenzene
PC48409-1G PC48409-25G PC48409-5G
APOSPC48409-1GEA 79.9 EUR
APOSPC48409-1G APOSPC48409-25G APOSPC48409-5G
3,4,5-Trifluorostyrene 95%
3,4,5-Trifluorostyrene
Fórmula: C₈H₅F₃
Peso Molecular: 158.121 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18632531
Número CAS: 159294-99-2
UN: 1993
ADR: 3 III