Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 2-Ethenyl-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48408-1G PC48408-5G
APOSPC48408-1GEA 116 EUR
APOSPC48408-1G APOSPC48408-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)styrene
Fórmula: C₉H₆F₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08461649
Número CAS: 1286734-95-9
UN: 1993
ADR: 3,II