Print…
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 71.2 EUR
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Cl₂FO
Peso Molecular: 207.029 g/mol
Ponto de Fusão: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18632530
Número CAS: 1286734-89-1