Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine
PC48404-1G PC48404-250MG PC48404-5G
APOSPC48404-1GEA 139 EUR
APOSPC48404-1G APOSPC48404-250MG APOSPC48404-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Fórmula: C₇H₆BrF₃N₂O
Ponto de Fusão: 39…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042191
Número CAS: 1191922-50-5