Print…
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 575 EUR
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅HCl₂F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909760
Número CAS: 141602-36-0