Print…
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 232 EUR
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09909761
Número CAS: 126538-83-8