Print…
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 0 EUR
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194343
Número CAS: 865664-05-7