Print…
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48383-1G PC48383-5G
APOSPC48383-1GEA 198 EUR
APOSPC48383-1G APOSPC48383-5G
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Fórmula: C₅H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28054292
Número CAS: 916678-14-3