Print…
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48382-100MG PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA 31.9 EUR
APOSPC48382-100MG APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₇F₃N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12400889
Número CAS: 1159813-38-3