Print…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC48378-1G PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA 58 EUR
APOSPC48378-1G APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20923583
Número CAS: 1784628-56-3