Print…
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α-Difluoro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzal fluoride
PC48367-1G PC48367-250MG
APOSPC48367-1GEA 203 EUR
APOSPC48367-1G APOSPC48367-250MG
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
4-(Difluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Peso Molecular: 153.129 g/mol
Ponto de ebulição: 80…90 °C (20 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23843788
Número CAS: 55805-10-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III