Print…
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48358-1G PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA 0 EUR
APOSPC48358-1G APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26728124
Número CAS: 1018678-49-3