Print…
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Fluoro-2-(trifluoroacetyl)anisole, 2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC48353-1G PC48353-250MG
APOSPC48353-1GEA 319 EUR
APOSPC48353-1G APOSPC48353-250MG
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922640
Número CAS: 1208078-28-7