Print…
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 302 EUR
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541878
Número CAS: 1445995-86-7