Print…
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4835-25G PC4835-5G
APOSPC4835-25GEA 919 EUR
APOSPC4835-25G APOSPC4835-5G
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
3,4-dichloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Fórmula: C₄H₃Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155750
Número CAS: 374-26-5