Print…
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48349-1G PC48349-250MG PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA 0 EUR
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂Br₂F₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28784690
Número CAS: 1804417-25-1