Print…
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 464 EUR
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₄FNO
Ponto de Fusão: 43…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19374434
Número CAS: 1267061-18-6