Print…
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Carboxymethyl)-4-fluoroanisole, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid
PC48341-1G PC48341-250MG PC48341-5G PC48341-25G
APOSPC48341-1GEA 46.4 EUR
APOSPC48341-1G APOSPC48341-250MG APOSPC48341-5G APOSPC48341-25G
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₃
Peso Molecular: 184.164 g/mol
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185602
Número CAS: 798563-50-5