Print…
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48338-250MG PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA 429 EUR
APOSPC48338-250MG APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24107103
Número CAS: 1524902-93-9