Print…
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-(Trifluoromethyl)-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 174 EUR
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₈H₅F₆NO₃S
Peso Molecular: 309.186 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26407433
Número CAS: 1820740-69-9
UN: 3265
ADR: 8 III