Print…
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 89.9 EUR
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12911577
Número CAS: 1184915-45-4