Print…
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48330-25G PC48330-5G
APOSPC48330-25GEA 0 EUR
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Fórmula: C₉H₉F₅O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD26407435
Número CAS: 938459-25-7