Print…
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-nitrobenzene, α-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
PC48320-10G PC48320-50G PC48320-100G PC48320-5G PC48320-25G
APOSPC48320-10GEA 64 EUR
APOSPC48320-10G APOSPC48320-50G APOSPC48320-100G APOSPC48320-5G APOSPC48320-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Densidade: 1,6894 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07779495
Número CAS: 76437-44-0
UN: 3265
ADR: 8,II