Print…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC48319-1G PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA 568 EUR
APOSPC48319-1G APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fórmula: C₇H₄F₃N₃
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18261102
Número CAS: 1211514-97-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III