Print…
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48317-500MG PC48317-100MG PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA 220 EUR
APOSPC48317-500MG APOSPC48317-100MG APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Fórmula: C₉H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15832812
Número CAS: 1207448-24-5