Print…
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 127 EUR
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO₃
Peso Molecular: 204.583 g/mol
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06823830
Número CAS: 331-41-9