Print…
HFPO oligomer acid fluorides (mixture) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4819-25G PC4819-5G
APOSPC4819-25GEA 350 EUR
APOSPC4819-25G APOSPC4819-5G
HFPO oligomer acid fluorides (mixture) 97%
HFPO oligomer acid fluorides (mixture)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00163888
Número CAS: 65208-35-7
UN: 3265
ADR: 8,II