Print…
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Fórmula: C₈H₁₁F₃O₃
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458103
Número CAS: 117015-42-6