Print…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 783 EUR
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄Br₂ClF
Peso Molecular: 302.366 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31915844
Número CAS: 2092617-72-4
UN: 3261
ADR: 8 III