Print…
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]anisole
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 63.8 EUR
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₁H₉F₃N₂O
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039275
Número CAS: 380905-15-7