Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC47684-1G PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA 532 EUR
APOSPC47684-1G APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄F₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09261074
Número CAS: 123973-26-2