Print…
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC47470-1G PC47470-250MG
APOSPC47470-1GEA 667 EUR
APOSPC47470-1G APOSPC47470-250MG
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol)
Fórmula: C₈H₅F₁₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31694621
Número CAS: 2244084-26-0