Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-(chloromethyl)benzotrifluoride
PC4733-1G PC4733-25G PC4733-5G
APOSPC4733-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4733-1G APOSPC4733-25G APOSPC4733-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fórmula: C₈H₅BrClF₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094249
Número CAS: 480438-96-8
UN: 3265
ADR: 8,II