Print…
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC4677-1G PC4677-5G
APOSPC4677-1GEA 158 EUR
APOSPC4677-1G APOSPC4677-5G
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
6-Chloro-1H-perfluorohexane
Fórmula: C₆HClF₁₂
Ponto de ebulição: 141…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153754
Número CAS: 307-22-2