Print…
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4676-1G PC4676-250MG
APOSPC4676-1GEA 345 EUR
APOSPC4676-1G APOSPC4676-250MG
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₉H₈FNO
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784308
Número CAS: 38470-28-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III