Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride
PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 61.1 EUR
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₆F₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00622442
Número CAS: 1513-50-4