Print…
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Magnesium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, Magnesium nonaflate
PC4649-5G PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA 405 EUR
APOSPC4649-5G APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Fórmula: 2(C₄F₉O₃S)·Mg
Peso Molecular: 622.488 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095412
Número CAS: 507453-86-3